Merck
1.93500
Supelco
水酸化アンモニウム 溶液
EMPLURA®
別名:
アンモニア水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OH
CAS番号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
グレード
laboratory grade
蒸気圧
483 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
フォーム
liquid
expl. lim.
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
bp
37.7 °C/1,013 hPa
mp
-57.5 °C (-71.5 °F)
溶解性
water: soluble
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93500.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93500.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93500.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
1.93500.9121: 105 L, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1935000007:
1935000521:
1935000006:
1935000003:
1935009026:
1935000005:
1935000004:
1935000001:
1935000002:
1935002500:
1935000500:
1935009121:
IN2RCMA193500:
1935005021:
1935002521:
試験成績書(COA)