蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
~98%
フォーム
liquid
濃度
≤100%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C (-4 °F)
溶解性
water: soluble
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1934002521:
1934009031:
IN2RCMS193400:
1934000521:
1934002500:
1934005021:
試験成績書(COA)