Merck
1.93261
Supelco
亜硫酸ナトリウム
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Sodium sulfite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO3
CAS番号:
分子量:
126.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
anhydrous
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93261.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93261.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932610500:
1932610521:
1932615000:
1932619051:
IN2RCMS193261:
試験成績書(COA)