Merck
1.93238
Supelco
塩化カリウム
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Potassium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
製品種目
EMPLURA®
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
包装
1.93238.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93238.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932380500:
1932385021:
1932380521:
1932385000:
IN2RCMP193238:
試験成績書(COA)