安全性情報
1.93220
Supelco
Mercury(II) sulfate - 2
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Mercury(II) sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HgO4S
CAS番号:
分子量:
296.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
SMILES記法
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93220.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932200251:
1932200250:
IN2RCMM193220:
試験成績書(COA)