Merck
1.93219
Supelco
クエン酸三ナトリウム 二水和物
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
クエン酸 三ナトリウム塩 二水和物, クエン酸三ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
294.10
Beilstein:
6104939
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
グレード
ACS reagent
mp
>300 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93219.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93219.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
IN2RCMS193219:
1932195021:
1932190521:
1932195000:
1932190500:
試験成績書(COA)