17-439
RalB活性化アッセイキット(非放射性)
Non-radioactive Ral-B Activation Assay Kit can be used to precipitate Ral-B-GTP from cell lysates & detection by a Ral-B specific monoclonal antibody.
別名:
RAS-like protein B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B, GTP binding protein
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
品質水準
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
affinity binding assay: suitable (G-protein)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
構成
抗RalB抗体 クローン25(カタログ番号:04-037)
Ralアッセイ試薬(Ral BP1、アガロース)(カタログ番号:14-415)
Mg2+溶解/洗浄緩衝液、5倍濃縮(カタログ番号:20-168)
100倍濃縮GTPγS、10 mM(カタログ番号:20-176)
100倍濃縮GDP、100 mM(カタログ番号:20-177)
Ralアッセイ試薬(Ral BP1、アガロース)(カタログ番号:14-415)
Mg2+溶解/洗浄緩衝液、5倍濃縮(カタログ番号:20-168)
100倍濃縮GTPγS、10 mM(カタログ番号:20-176)
100倍濃縮GDP、100 mM(カタログ番号:20-177)
品質
非放射性キナーゼアッセイにより日常的に評価済み。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3