メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... RALA(5898)
包装
キットの容量:30アッセイ分
構成
Ral活性化アッセイバッファー、5X(カタログ番号:20-196)
100X GTPγS、10mM(カタログ番号:20-176)
100X GDP、100mM(カタログ番号:20-177)
抗-Ral-A
Ralアッセイ試薬(Ral BP1、アガロース)(カタログ番号:14-415)
100X GTPγS、10mM(カタログ番号:20-176)
100X GDP、100mM(カタログ番号:20-177)
抗-Ral-A
Ralアッセイ試薬(Ral BP1、アガロース)(カタログ番号:14-415)
品質
アフィニティ沈殿/イムノブロット分析で常に評価されています。 Ral-A-GTPを、EGFで刺激したCos-7細胞ライセートから沈殿させました。沈殿したRal-A-GTPを、抗Ral Aを用いたウェスタンイムノブロット分析で検出しました。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Jan Code
17-300:
試験成績書(COA)
2'-Methylseleno-modified oligoribonucleotides for X-ray crystallography synthesized by the ACE RNA solid-phase approach.
Nucleic Acids Research null
The FEBS journal, 281(13), 2977-2989 (2014-05-13)
Ral proteins are small GTPases that play critical roles in normal physiology and in oncogenesis. There is little information on the GTPase-activating proteins (GAPs) that downregulate their activity. Here, we provide evidence that the noncatalytic β subunit of RalGAPα1/2 β
Molecular cancer therapeutics, 7(11), 3586-3597 (2008-11-13)
Epidermal growth factor receptor variant III (EGFRvIII) is a constitutively active mutant form of EGFR that is expressed in 40% to 50% of gliomas and several other malignancies. Here, we describe the therapeutic effects of silencing EGFRvIII on glioma cell
Oncogene, 14(5), 623-625 (1997-02-06)
Ras is a small GTPase that cycles between an inactive GDP-bound and an active GTP-bound form. A large variety of ligands that stimulate cell surface receptors induce the activation of Ras. Thus far, this activation could only be measured by
The EMBO journal, 16(21), 6439-6451 (1997-11-14)
Endothelin-1 (ET-1) induces cell proliferation and differentiation through multiple G-protein-linked signaling systems, including p21ras activation. Whereas p21ras activation and desensitization by receptor tyrosine kinases have been extensively investigated, the kinetics of p21ras activation induced by engagement of G-protein-coupled receptors remains