17-10264
ChIPAb+ JHDM1B抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
JMJD, Lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, Protein containing CXXC domain 2, Ju
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
horse, mouse, pig, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
メーカー/製品名
ChIPAb+
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... KDM2B(84678)
詳細
ChIPAb+JHDM1Bセットには、JHDM1B抗体、正常ウサギIgG、ChIPプライマーであるヒトβ-グロビンの110 bp領域を増幅する対照プライマーが含まれます。JHDM1Bおよび陰性対照は、スケーラブルな「ChIP反応1回ごとの」サイズで提供され、JHDM1B関連クロマチンの沈降を機能的に検証するために使用できます。
免疫原
アプリケーション
代表的ロットのデータ。
HeLa細胞(細胞1×10E6個相当量/IP)から調製した超音波処理クロマチンに対し、正常ウサギIgGまたは抗JHDM1B抗体2 µLおよびMagna ChIP Aキット(カタログ番号:17-610)を用いてクロマチン免疫沈降を行いました。 ChIPプライマー、陽性遺伝子座としてヒトβ-グロビン、陰性遺伝子座としてβ-アクチンプロモータープライマーを用いたqPCRにより、JHDM1B関連DNA断片の免疫沈降の成否を検証しました (図2)。 データは、各アンプリコンおよびChIPサンプルについて、添加したクロマチンに対する各IPサンプルの添加率として示しています。
実験の詳細は、EZ-Magna ChIP A(カタログ番号:17-408)またはEZ-ChIP(カタログ番号:17-371)のプロトコルを参照してください。
ウェスタンブロッティング:
代表的ロットのデータ。
HeLa核抽出物を抗JHDM1B抗体(1 µg/mL)で検出しました。 HRP標識したロバ抗ウサギIgG二次抗体と化学発光検出システムを用いてタンパク質を可視化しました。
矢印はJHDM1B(約165 kDa)を示します(図3)。 一部のライセートでは、109 kDa付近に特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
免疫細胞染色:
代表的ロットのデータ。
抗JHDM1B(赤色)を用いたNIH/3T3細胞とHeLa細胞の共焦点蛍光解析。アクチンフィラメントはAlexa Fluor488色素 -ファロイジン(緑色)で標識されています。核はDAPI(青色)で染色します。この抗体は核を積極的に染色します(図4)。
エピジェネティクスおよび核機能
ヒストン
包装
品質
代表的ロットのデータ。
HeLa細胞(細胞1×10E6個相当量/IP)から調製した超音波処理クロマチンに対し、正常ウサギIgGまたは抗JHDM1B抗体2 µLおよびMagna ChIP® Aキット(カタログ番号:17-610)を用いてクロマチン免疫沈降を行いました。 ChIPプライマーであるヒトβ-グロビンを用いたqPCRによって、JHDM1B関連DNA断片の免疫沈降の成否を検証しました(図1)。
実験の詳細は、EZ-Magna ChIP A(カタログ番号:17-408)またはEZ-ChIP(カタログ番号:17-371)のプロトコルを参照してください。
ターゲットの説明
物理的形状
抗JHDM1B(ウサギポリクローナル)抗体。 グリセロールを30%になるように添加する前に、150 mM NaClと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解した精製ウサギポリクローナル抗体50 µLを含むバイアル1本。-20℃で保存します。
濃度:0.7 mg/mL
正常ウサギIgG。0.05%アジ化ナトリウムを含有する125 µLの保存緩衝液中にウサギIgG 125 µgを含むバイアル1本。 -20℃で保存します。
ChIPプライマー、ヒトβ-グロビン。ヒトβ-グロビンプロモーターに特異的な各プライマー75 μL(5 μM)を含むバイアル1本。-20℃で保存します。
FOR:AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV:TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
保管および安定性
注:冷凍庫の温度が -20℃未満に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
正常ウサギIgGおよびヒトβ-グロビンに特異的なプライマーがあります。
その他情報
法的情報
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2