Merck
17-10242
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ トリメチル-ヒストンH3(Lys9)-ChIP検証済み抗体およびプライマーセット
clone CMA308, from mouse
別名:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.52
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
CMA308, monoclonal
化学種の反応性
human, vertebrates
メーカー/製品名
ChIPAb+
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
すべてのChIPAb+抗体は、ロットごとに毎回、クロマチン沈降について個別にバリデーションされています。各ChIPAb+抗体セットには、遺伝子座特異的な状況においてIP結果を生物学的に検証するため、コントロールプライマー(qPCRによりロットごとに検査)が含まれています。qPCRプロトコルとプライマー配列が提供されているため、研究者は、クロマチンについて抗体を使用する際にChIPプロトコルを検証できます。各セットには、ChIP反応の特異性を保証するため、 ネガティブコントロール抗体も含まれています。
ChIPAb+トリメチルヒストンH3(Lys9)セットには、トリメチルヒストンH3(Lys9)抗体、正常マウスIgG、およびChIPプライマー、ZNF554の117bp領域を増幅するコントロールプライマーが含まれています。トリメチルヒストンH3(Lys9)とネガティブコントロールは、拡張可能な「ChIPごと」の反応サイズで提供され、トリメチルヒストンH3(Lys9)結合クロマチンの沈殿を機能的に検証するために使用できます。
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関わる5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンタンパク質は、高度に翻訳後修飾を受けますが、5種類のヒストンのうちヒストンH3が最も広範に修飾されます。ヒストンH3の配列バリアントとさまざまな修飾状態は、遺伝子の動的かつ長期的な調節に役割を果たすと考えられています。ヒストンH3のLys9のトリメチル化(H3K9me3)は、最もよく研究されているエピジェネティックマーカーの1つです。H3K9me3は、おそらくSwi6やHP1αなどのクロマチン関連タンパク質の結合のための認識モチーフとして作用することによって、ユークロマチン遺伝子の抑制とヘテロクロマチン構築のエピジェネティックな制御において機能します。H3K9のトリメチル化を担う酵素はSUV39H1とSUV39H2です。
特異性
この抗体は、Lys9でトリメチル化されたヒストンH3を認識します。高濃度ではジメチルLys9との交差反応性がいくらか認められていますが、特異性の差は>27倍です1。Ser10のリン酸化は、トリメチルLys91への抗体の結合を妨げます。
配列相同性に基づき、幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
Lys9がトリメチル化されたヒトヒストンH3に相当するKLHコンジュゲート合成ペプチド。
エピトープ:トリメチルLys9
アプリケーション
このChIPAb+ トリメチル-ヒストンH3(Lys9)-ChIP検証済み抗体/プライマーセットには、便宜のため抗体、特異的なコントロールPCRプライマーが含まれています。
クロマチン免疫沈降:
代表的なロットのデータ。
HeLa細胞(IPあたり1 X 10E6細胞相当)から調製した超音波処理クロマチンを、1 µLの正常マウスIgGまたは1 µLの抗トリメチルヒストンH3(Lys9)、およびMagna ChIP® Gキット(カタログ番号: 17-611)を用いたクロマチン免疫沈降に使用しました。 ポジティブ遺伝子座としてのヒトZNF554領域に特異的なChIPプライマーおよびネガティブ遺伝子座としてのヒトGAPDHプライマーを用いたqPCRで、トリメチルヒストンH3(Lys9)に結合したDNAフラグメントの免疫沈降の成功が確認されました。 (図2)。 データは、各アンプリコンおよびChIPサンプルについて、使用したクロマチンに対する各IPサンプルの使用割合として示します。
実験の詳細は、EZ-Magna ChIP G(カタログ番号: 17-409)またはEZ-ChIP(カタログ番号:17-371)プロトコルを参照してください。
ウェスタンブロッティング:
代表的なロットのデータ。
リコンビナントヒストンH3(カタログ番号:14-494)(レーン1)およびHeLa酸抽出物(レーン2)を、電気泳動で分離し、PVDFメンブレンに転写し、抗トリメチルヒストンH3(Lys9)、クローンCMA308(2 μg/mL)で標識しました。
HRPをコンジュゲートしたヤギ抗マウス二次抗体と化学発光検出システムを用いてタンパク質を可視化しました。
矢印は、トリメチルヒストンH3(Lys9)(約17 kDa)を示します。(図3)。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
包装
1セット当たり25アッセイ。推奨用途:クロマチン免疫沈降あたり約1 μLの抗体(生物学的な状況による)。
品質
クロマチン免疫沈降:
代表的なロットのデータ。
HeLa細胞(IPあたり1 X 10E6細胞相当)から調製した超音波処理クロマチンを、1 µLの正常マウスIgGまたは1 µLの抗トリメチルヒストンH3(Lys9)、およびMagna ChIP® Gキット(カタログ番号: 17-611)を用いたクロマチン免疫沈降に使用しました。 ポジティブ遺伝子座としてのヒトZNF554領域に特異的なChIPプライマーを用いたqPCRで、トリメチルヒストンH3(Lys9)に結合したDNAフラグメントの免疫沈降の成功が確認されました(図1)。 実験の詳細は、EZ-Magna ChIP G(カタログ番号: 17-409)またはEZ-ChIP(カタログ番号:17-371)プロトコルを参照してください。
ターゲットの説明
約17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製
抗トリメチル-ヒストンH3(Lys9)(マウスモノクローナル)。グリセロールを30%まで添加する前の、0.05%アジ化ナトリウムを含むPBS中の25 µLの精製マウスモノクローナルIgG1を1バイアル。-20°Cで保存してください。
正常マウスIgG。0.1%アジ化ナトリウムを含む 25 µLの保存バッファー中の25 µgの精製IgGを1バイアル。 -20°Cで保存してください。
コントロールプライマー、ZNF554。それぞれ5 μMのヒトZNF554の3’末端に特異的なプライマー75 μLを1バイアル。-20°Cで保存してください。
フォワード:CGG GGA AAA GCC CTA TAA AT
リバース:TCC ACA TTC ACT GCA TTC GT
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。製品の回収率を最大化するため、キャップを開ける前に、バイアルを遠心してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
正常マウスIgG、およびヒトZNF554に特異的なプライマーを含みます。
法的情報
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Tianbao Li et al.
Nature communications, 13(1), 3145-3145 (2022-06-08)
Knowledge gaps remain on how nucleosome organization and dynamic reorganization are governed by specific pioneer factors in a genome-wide manner. In this study, we generate over three billons of multi-omics sequencing data to exploit dynamic nucleosome landscape governed by pioneer
Wei Wang et al.
Oncotarget, 7(13), 16745-16759 (2016-03-05)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) process is believed to play a crucial role in nasopharyngeal carcinoma (NPC) progression, a squamous cell carcinoma of the head and neck with the tendency to metastasize early. At present, much attention has been given to
Jia Z Shen et al.
Cell, 184(2), 352-369 (2020-12-29)
Repetitive elements (REs) compose ∼50% of the human genome and are normally transcriptionally silenced, although the mechanism has remained elusive. Through an RNAi screen, we identified FBXO44 as an essential repressor of REs in cancer cells. FBXO44 bound H3K9me3-modified nucleosomes