Key Documents
GF95232786
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 100 g
別名:
EK306300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 952-327-86
重量
100 g
公称顆粒サイズ
6 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)