Merck
1.67528
Supelco
PVDF Dip Tube
for sulphuric acid in 25L canisters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.51
product name
Dip Tube (PVDF) for sulphuric acid in 25 L canisters,
保管温度
no temp limit