Merck
1.51904
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
別名:
TM=["LiChrospher"] Amino HPLC column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L8
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped: no
標識化の程度
4.6% Carbon loading
パラメーター
400 bar pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
カラムL × 内径
25 cm × 4.6 mm
マトリックス
fully porous particle
マトリックス活性基
NH2 bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
保管温度
no temp limit
詳細
HPLC column
法的情報
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany