14-902-M
AMPK (α2, β1, γ1) Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, human AMPK (α2, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα2, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
About This Item
おすすめの製品
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
製品種目
Upstate®
比活性
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
分子量
Mw 30 kDa (AMPKß1)
Mw 38 kDa (AMPKγ1)
Mw 63 kDa (AMPKα2)
精製方法
(Ni2+/NTA-agarose)
交差性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
アクセッション番号
(Function: Responsible for the regulation of fatty acid synthesis by phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase. It also regulates cholesterol synthesis via phosphorylation and inactivation of hormone-sensitive lipase and hydroxymethylglutaryl-CoA reductase. Appears to act as a metabolic stress-sensing protein kinase switching off biosynthetic pathways when cellular ATP levels are depleted and when 5′-AMP rises in response to fuel limitation and/or hypoxia. This is a catalytic subunit. )
NM_006252
UniProtアクセッション番号
関連疾患
diabetes; obesity; metabolic disorders
遺伝子情報
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB1(5563)
詳細
アプリケーション
代謝
アポトーシス及び癌
糖尿病
肥満
代謝障害
生物化学的/生理学的作用
包装
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1