1.46781
Buffered NaCl-Peptone Solution + 1% Tween® 80
ready-to-use, bottle volume 200 mL , filling volume
別名:
Buffered NaCl Peptone Solution, Buffered NaCl Peptone Solution with neutralizer, Buffered Saline Peptone Water, Buffered Saline Peptone Water with 1% Tween®, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution with 1% Polysorbate, Buffered Sodium Chloride Peptone Water
About This Item
おすすめの製品
認証
EP (2.6.13)
JP (5.02)
USP (62)
品質水準
詳細
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
無菌性
sterile; autoclaved
形状
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
pkg of 200 mL (in 250ml bottle with screw cap with septum)
bottle of
テクニック
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
ボトルの最大容量
250 mL
ボトルの容量
200 mL , filling volume
色
clear colorless
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
構成
tween
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for
詳細
アプリケーション
特徴および利点
アナリシスノート
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg