1.46495
Casein Peptone Lecithin Polysorbate Broth
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
別名:
Casein Peptone Lecithin Polysorbate, TAT Broth, Tryptic Soy Lecithin Polysorbate Broth, Tryptone Soya Lecithin Polysorbate Broth, Casein Lecithin Tween Broth
About This Item
おすすめの製品
認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質水準
詳細
Suitable for diluting pharmaceutical and cosmetic products for microbial count determination
無菌性
sterile; autoclaved
フォーム
liquid (ready-to-use)
特徴
closure type (screw cap with septum)
ready-to-use
包装
pkg of 90 mL (in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
bottle of
テクニック
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
ボトルの最大容量
125 mL
ボトルの容量
90 mL , filling volume
pH
7.1
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
構成
tween
lecithin
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 1