Merck
1.46489
Millipore
液体 A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL , closure type, Red flip cap with septum, pack of 12 bottles
別名:
Fluid A acc. USP Septum, Rinse fluid, Washing solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106214
無菌性
sterile; autoclaved
品質水準
フォーム
liquid
特徴
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
包装
pack of 12 bottles
ボトルの最大容量
1000 mL
bottle filling volume
600 mL ,
キャパシティ
1000 mL
pH
7.1
アプリケーション
sterility testing
適合性
nonselective for
アプリケーション
Sterility testing
包装
600 ml in 1 L ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box)
保管および安定性
Store at +2°C to +25°C.
その他情報
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1