Merck
1.46314
Millipore
Thioglycollate Broth w. LTH
ready-to-use, bottle volume 180 mL , filling volume
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
無菌性
sterile; autoclaved
品質水準
フォーム
liquid
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
single packed of
ボトルの最大容量
250 mL
ボトルの容量
180 mL , filling volume
pH
7.2
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
構成
tween
histidine
lecithin
適合性
nonselective for
アプリケーション
Sterility testing
包装
180 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box)
保管および安定性
Store at +2°C to +25°C.
その他情報
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2