主要文書
14-617-M
Sigma-Aldrich
FGFR2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in Sf21 cells
分子量
Mw 38 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... FGFR2(2263)
詳細
N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770
アプリケーション
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770, for use in Kinase Assays.
品質
routinely evaluated by phosphorylation of 0.1mg/ml Poly (Glu4-Tyr)
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany