安全性情報
14-571-M
Sigma-Aldrich
TrkA Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human TrkA, residues 440-end, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 41 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
N末端His6-タグ、組換えヒトTrkA、残基440-末端
主要アプリケーション:
キナーゼアッセイ
ご利用に関する注意事項
製品のカタログまたは、製品に添付されている弊社発行の資料で特に明記されない限り、弊社の製品は、研究用途での使用のみを目的としており、その他のいかなる目的(無断での商業目的の使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、あるいは、ヒトまたは動物へのいかなる使用及び適用を含みますが、これに限りません)のために使用することはできません。
Product Source: Sf21昆虫細胞のバキュロウイルスで発現
アプリケーション
Research Category
ニューロサイエンス
Research Sub Category
神経変性疾患
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: TrkA
Target Sub-Family: TK
包装
250 μgサイズも販売しております。250 μgサイズをご注文いただく際は、お電話にてカタログ番号14-571Mとお伝えいただき、価格と在庫をお問合せ下さい。
品質
KKKSPGEYVNIEFG基質のリン酸化により定期的に評価しています。
物理的形状
Ni2+/NTA-agarose
保管および安定性
-70℃で6ヶ月
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1