認証
APHA
ISO 11290
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
メーカー/製品名
EcoCult®
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
pathogen testing
保管温度
10-30°C
適合性
Listeria spp. (spp.)
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Compliance to major regulatory standards ISO, FDA-BAM, EPA or USP
- Clear labeling and Certificate of Analysis to check compliance at a glance
- Reliable and accurate quality in powder format
- Cost-effective pricing
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1401975000:
1401970001:
IN2RDMHS40197:
1401979010:
1401970500:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
食品の微生物検査は、食品の安全性と品質管理において重要です。病原体と腐敗微生物を網羅する幅広い検査について詳しく見ていきましょう。
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.