Merck
1.37030
SAFC
尿素
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
医薬品製造
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-315-5
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
アッセイ
98.0-102.0% (HPLC)
形状
crystalline
solid
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Urea is typically used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. It is useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. Urea may be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Urea cryst. Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1370309029:
1370305000:
1370309526:
1370309150:
MX11370301000:
1370309012:
1370300000:
MX11370305000:
1370309100:
1370300001:
1370305000BWT:
1370301000:
1370309800:
1370309999:
1370309026:
1370309012BWT:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
尿素 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706698
尿素
尿素 ReagentPlus&#174;, &#8805;99.5%, pellets
Sigma-Aldrich
U1250
尿素
尿素 puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., &#8805;99%
Sigma-Aldrich
33247
尿素
尿素 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
尿素
尿素 End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Millipore
66612-M
尿素