Merck
125153
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.6 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.6ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Sulfoethyl)
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
形状
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
容量
0.6 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~160 mL, resin binding capacity
アプリケーション
mAb
recombinant protein
vaccine development
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
詳細
5 x 30 mm
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany