Merck
1.25147
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.2 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.2ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Sulfoethyl)
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
カラム I.D. × L
5 mm × 10 mm
容量
0.2 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~160 mL, resin binding capacity
アプリケーション
mAb
recombinant protein
vaccine development
分離法
cation exchange
保管温度
no temp limit
詳細
5 x 10mm
特徴および利点
RoboColumn Fractogel® SE HiCap (M) 0.2 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany