Merck
1.25150
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE MC (M), volume 0.6 mL, prepacked column
別名:
RoboCol Fractogel® TMAE MC (M) 0.6ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
カラム I.D. × L
5 mm × 30 mm
容量
0.6 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~150 mg, BSA binding capacity
アプリケーション
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
分離法
anion exchange
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 x 30 mm
特徴および利点
RoboCol Fractogel® TMAE MedCap (M) 0.6 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany