Merck
1.25075
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, volume 5 mL, prepacked column
別名:
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, 5 ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
物質
polypropylene housing
製品種目
Eshmuno®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
カラム I.D. × L
8 mm × 100 mm
容量
5 mL
マトリックス活性基
Polyvinyl Ether
平均粒径
85 μm
キャパシティ
~50 mL, resin binding capacity
アプリケーション
mAb
recombinant protein
vaccine development
分離法
mixed mode
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8 x 100mm
特徴および利点
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany