ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Eshmuno®
形状
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
容量
0.6 mL
マトリックス活性基
Polyvinyl Ether
平均粒径
85 μm
キャパシティ
~50 mL, resin binding capacity
アプリケーション
mAb
recombinant protein
vaccine development
分離法
mixed mode
保管温度
15-25°C
詳細
5 x 30 mm
特徴および利点
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
- Greater capacity at high-salt concentrations
- Superior productivity
- Outstanding selectivity
- Rigid base beads for easy packing
- Excellent pressure-flow behavior
- Strong chemical stability
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany