Merck
1.24802
Millipore
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
for biochemistry
別名:
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochlorid, 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO3 · xHCl
CAS番号:
分子量:
131.13 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
226-679-5
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
mp
150-156 °C
溶解性
100 g/L
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H3]CC(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI Key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 150 - 156 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3