安全性情報
12-457
Sigma-Aldrich
MYPT1 (654-880)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
アッセイ
≥70% (Coomassie staining, SDS-PAGE)
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... PPP1R12A(4659)
詳細
N末端GSTタグ付きヒトMYPT1のアミノ酸654-880に対応するROK基質タンパク質MW=60 kDa。
製品の起源:E. coliで発現
生物化学的/生理学的作用
タンパク質標的:ミオシンホスファターゼ
品質
タンパク質キナーゼアッセイにおける基質として常に評価されています。
物理的形状
100 mM トリス-HCl pH 8.0、200 mM NaCl、10 mMグルタチオンおよび5 μg/mLロイペプチン。凍結溶液。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。回収率を最大化するため、キャップを開ける前に、バイアルを遠心してください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
12-457:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Totsukawa et al.
The Journal of cell biology, 144(4), 735-744 (1999-02-26)
It has been demonstrated previously that during mitosis the sites of myosin phosphorylation are switched between the inhibitory sites, Ser 1/2, and the activation sites, Ser 19/Thr 18 (Yamakita, Y., S. Yamashiro, and F. Matsumura. 1994. J. Cell Biol. 124:129-
J Feng et al.
The Journal of biological chemistry, 274(52), 37385-37390 (1999-12-22)
It is clear from several studies that myosin phosphatase (MP) can be inhibited via a pathway that involves RhoA. However, the mechanism of inhibition is not established. These studies were carried out to test the hypothesis that Rho-kinase (Rho-associated kinase)
Yi-Ju Lee et al.
Journal of cellular physiology, 220(2), 476-484 (2009-04-25)
Cellular responses are determined by a number of signaling cues in the local microenvironment, such as growth factors and extracellular matrix (ECM). In cultures of mammary epithelial cells (MECs), functional differentiation requires at least two types of signal, lactogenic hormones