安全性情報
1.19301
Supelco
Reference Standard
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
認証
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
品質水準
製品種目
Spectroquant®
特定アナライト
ozone
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move DC
保管温度
15-25°C
詳細
for chlorine, chlorine dioxide, ozone Spectroquant®
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1