安全性情報
118603
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
Tetrahydrofuran/2,6-Lutidine/Acetic anhydride 8/1/1 (v/v/v), Novabiochem®
別名:
Tetrahydrofuran/2,6-Lutidine/Acetic anhydride 8/1/1 (v/v/v) Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
メーカー/製品名
Novabiochem®
転移温度
flash point 4 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 118603.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 118603.2500: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (38 mm neck finish)
  • 18603.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体