製品名
Iron Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (Fe2+), for use with MQUANT®
特定アナライト
iron
品質水準
測定範囲
0.05-1.0 mg/L (Fe2+)
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2