Merck
1.12171
Sigma-Aldrich
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
別名:
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ga(NO3)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
255.74 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
236-815-5
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
65 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI Key
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 98.0 %
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体