主要文書
1.11116
Supelco
pH Test
Phenol red solution MColortest®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
品質水準
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Application test: conforms
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1