アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
50% acetic acid: 5 mg/mL
保管温度
−20°C
InChI
1S/C31H57N5O9/c1-15(2)11-21(35-30(44)28(18(7)8)36-31(45)27(17(5)6)33-20(10)37)23(38)13-25(40)32-19(9)29(43)34-22(12-16(3)4)24(39)14-26(41)42/h15-19,21-24,27-28,38-39H,11-14H2,1-10H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,43)(H,35,44)(H,36,45)(H,41,42)/t19-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
InChI Key
WKYBEGDEGRCZNF-LBTYKNIQSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
HIV-1 proteinase
警告
再構成
その他情報
Song, K., et al. 1992. Kidney Int.42, 639.
Richards, A.D., et al. 1989. FEBS Lett. 247, 113.
Richards, A.D., et al. 1989. FEBS Lett. 253, 214.
WGK
WGK 3
Jan Code
110175-1MG-M:
110175-VMG:
110175-MG:
110175-1MG:
試験成績書(COA)