Merck
1.10036
Supelco
Formaldehyde Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-100 mg/L (HCHO), MQuant®
別名:
Formaldehyde chemical test strips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Formaldehyde Test, colorimetric, 10-100 mg/L (HCHO), MQuant®
詳細
semi-quantitative
品質水準
製品種目
MQuant®
特定アナライト
formaldehyde
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測定範囲
10-100 mg/L (HCHO)
検出方法
colorimetric
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
Method: Colorimetric, with test strips and reagent, 10 - 20 - 40 - 60 - 100 mg/L (HCHO), MQuant®
Formaldehyde is used as a disinfectant for surfaces, medical equipment and also as a raw material in binding agents, fixing agents or as a preservative. The MQuant® Formaldehyde test includes test strips and all necessary additional reagents. Formaldehyde reacts with a Triazole to form a purple-red tetrazine. The formaldehyde concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the Formaldehyde concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® or Spectroquant® test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
  • Test strip with reduction
  • Recycled aluminum tube
  • Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
関連事項
Replaces: 10036; 10036-1
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
Preparation of a standard solution for Formaldehyde