製品名
Formaldehyde Test, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (HCHO), for use with MCOLORTEST®
製品種目
MColortest®
品質水準
特定アナライト
formaldehyde
測定範囲
0.1-1.5 mg/L (HCHO)
適合性
for use with MCOLORTEST®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
The test can be used in
- Disinfectant and rinsing solutions (e. g. laundries)
- Aqueous solutions
- Process water
- Electroplating wastewater
- Food after appropriate sample pretreatment
Method
Formaldehyde reacts with 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole to form a purple-red tetrazine. The formaldehyde concentration is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Preparation of a standard solution for Formaldehyde