Merck
1.09981
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
Sulfuric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
製品名
硫酸 溶液, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titrisol®
グレード
reagent
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.5 M
テクニック
titration: suitable
bp
135 °C
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
硫酸 溶液 5 M H2SO4 (10 N), Titripur®
Supelco
1.60315
硫酸 溶液
硫酸 溶液 c(H2SO4) = 0.005 mol/l (0.01 N), Titripur®, reag. USP
Supelco
1.60314
硫酸 溶液
硫酸濃縮溶液 0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Supelco
68279
硫酸濃縮溶液
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
硫酸 溶液 for analysis EMSURE®
Supelco
1.00716
硫酸 溶液