Merck
1.09687
Supelco
ヘキサン
reference substance for gas chromatography
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
203-777-6
蒸気密度
~3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
453 °F
有効性
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: 9687-2
アナリシスノート
Assay (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
ヘキサン for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.04367
ヘキサン
ヘキサン for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04391
ヘキサン
ヘキサン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
ヘキサン
ヘキサン for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.04372
ヘキサン
ヘキサン ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
ヘキサン
ヘキサン puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
ヘキサン
ヘキサン suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
ヘキサン