蒸気圧
1.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
フォーム
liquid
自己発火温度
400 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-16.4 % (v/v)
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
動粘度
2.7 cSt(25 °C)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
転移温度
flash point 53 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-25°C
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
詳細
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
128.8 °F - closed cup
引火点(℃)
53.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体