安全性情報
1.09198
Supelco
Alkali blue solution
pH indicator solution
別名:
Alkali blue indicator solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171503
NACRES:
NB.21
製品名
Alkali blue solution, indicator
品質水準
フォーム
liquid
動粘度
0.68 cSt(40 °C)
bp
80 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 4 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
λmax
603-607 nm (1 : 10 diluted)
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted): 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm): ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体