安全性情報
1.09176
Supelco
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0
Universal Indicator with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NA.21
製品名
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0, with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
品質水準
フォーム
liquid
pH
10 (20 °C in H2O, undiluted)
転移温度
flash point 22 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類