安全性情報
1.09011
Supelco
Nessler′s reagent A
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
別名:
Potassium mercury(II) iodide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NB.21
品質水準
フォーム
liquid
特定アナライト
nitrogen
テクニック
photometry: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
密度
1.25 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
詳細
(窒素定量用溶液 A : テトラヨード水銀(Ⅱ)酸カリウム溶液)
アナリシスノート
Application testconforms
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物