安全性情報
1.07826
Supelco
Tin
foil about 0.04 mm thick
別名:
Tin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sn
CAS番号:
分子量:
118.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141745
EC Index Number:
231-141-8
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
solid
bp
2260 °C/1013 hPa
mp
232 °C
密度
7.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (Sn): positive
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3