安全性情報
1.08030
Supelco
Selenium reagent mixture
GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)
別名:
Wieninger′s reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.21
品質水準
特定アナライト
nitrogen
テクニック
photometry: suitable
pH
5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Copper sulfate content (complexometric): ≥ 1.45 %
Sodium sulfate content (acidimetric): ≥ 94.0 %
Selenium content (gravimetrically): ≥ 1.5 %
Application test (total nitrogen): conforms
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3