安全性情報
1.07916
Supelco
Spectrosolv PSS
for the ACIDORAPID mineralizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
liquid
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
溶解性
water: soluble
密度
1.78 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.2 ppm
Ba: ≤0.2 ppm
Cd: ≤0.1 ppm
Co: ≤0.1 ppm
Cr: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.1 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.2 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.2 ppm
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (H₃PO₄): 40.9 - 43.7 %
Assay (H₂SO₄): 47.3 - 50.0 %
Al (Aluminium): ≤ 0.2 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.1 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.1 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.1 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.1 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.1 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.1 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.2 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.1 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.1 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.1 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.2 ppm
法的情報
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1