詳細
Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
品質水準
形状
solid
組成
Cetrimide, 100 mg per vial
Nalidixic acid, 7.5 mg per vial
包装
pkg of 10 vials
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
8.2-8.8 (20 °C, 63 g/L in H2O)
溶解性
63 g/L
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Pseudomonas spp.
詳細
アプリケーション
関連事項
アナリシスノート
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063): ≤ 0.01 %
- Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097): ≤ 0.01 %
- Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0.01 %
- Providencia rustigianii ATCC 13159: ≤ 0.01 %
Colonies (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): greenish
Growth (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): inhibited
Incubation: 44 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: blood-agar (24 hrs.; 30 °C; aerobic).
Supplement tested in Pseudomonas selektiv agar (base) art. no. 1.07620.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3