Merck
1.07565
Supelco
Extran® AP 13
powder, alkaline with detergents
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103206
品質水準
フォーム
solid
pH
12.2 (20 °C, 3 g/L in H2O)
かさ密度
850 kg/m3
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity: passes test
pH-value (1 %; water): ≥ 12.5
Foaming volume (5 %; water): ≤ 1 ml
Bulk density: about 85
法的情報
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2