実験器具用洗剤および洗浄剤
Extran®実験器具用洗剤および洗浄剤
マニュアル洗浄およびラボ洗浄機用のExtran®実験器具洗剤は、使用前・使用後のいずれにおいても、実験および製造施設におけるガラス器具や装置の汚染をなくします。
適切な科学的作業手順を実施するには、化学物質や生物学的物質を取り扱う際の完全かつ残留物のない洗浄が不可欠です。メルクのラボおよびラボ設備の洗浄用製品の特徴:
- 高い信頼性-安定した製品品質と卓越した溶解性および流動性
- 環境にやさしい-環境にやさしい洗浄のために生分解性有効成分を配合
- バリデーションサポート付きの残留物フリー洗浄-非イオン性界面活性剤フリー メルクの光度試験法が手助け
- 安全かつ非毒性-香料、染料、酸化剤、塩素、酵素、NTA非含有
- 効率的-ラボ設備の洗浄に使用する高濃縮ラボ用洗剤。さまざまな包装サイズ(1 L~25 L、2 kg~25 kg)を取り揃え、分注メソッドやアダプターは専用設計
信頼性の高いラボ用洗浄剤の幅広いラインナップをご覧ください:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
お客様のラボ設備がどのように維持されているかにかかわらず、お客様のサイエンスラボのニーズに適したラボ用洗浄剤および洗剤を取り揃えています。
ラボ洗浄機用のExtran® 5L/キャニスター対応型
(栓DIN51; H 215mm / 8.46”; W 245mm / 9.65”; D 140mm / 5.51”)
上部ラベルに重要な製品安全情報
(例:注文番号、名称、pH、ピクトグラム)を記載、個別の記録のための空白欄つき
機械配水ユニットの引出し内のキャニスター対応型Extran®
関連資料
- カタログ:Fit to Clean
実験器具洗浄の完璧なソリューション。
- カタログ:Empower Your Lab
古典的分析用無機物および溶媒私たちの世界水準の無機物および溶媒がお客様の研究能力をどのように高めるかをご覧ください。
- カタログ:Cleaner
新規のExtran® 5L/キャニスター対応型は、ラボのディッシュウォッシャーに適合します。
- プロトコル:Surfactants (nonionic) in Extran® Rinse Solutions
Spectroquant®検査キットおよび分光光度計を用いたExtran®すすぎ液(MA 01、MA 02、MA 05、AP 22)中の非イオン界面活性剤のサンプル調製および光度測定についてご覧ください。