私たちには、液体クロマトグラフィーにおける専門知識とイノベーションの長い歴史があります。また、HPLC、UHPLC、LPLCの新しいプロトコル、モノグラフ、および研究論文を継続的に策定する、広範囲に及ぶ科学者チームを擁しています。私たちのテクニカルライブラリーには、さまざまな規制法に基づいて特定の分析物を定量化するための詳細なプロトコルが多数収録されています。
低分子HPLC
低分子とは、通常、分子量900ダルトン未満のイオンおよび化合物を指します。これらの化合物は、さまざまな化学的性質(修飾)を有するシリカ粒子またはモノリス型の固定相を主に用いるHPLC、UHPLCおよびLC-MSを用いて、効率よく分離することが可能です。
高分子HPLC
高速液体クロマトグラフィー(HPLC)は、サンプル中のタンパク質やペプチドなどのさまざまな生体高分子を分離、同定するために用いることができます。HPLCでは、溶媒(移動相)を使ってサンプルを吸着物質(固定相)が充てんされたカラム中に高圧で注入します。
低圧液体クロマトグラフィー
低圧液体クロマトグラフィー(LPLC)は、低圧で作動するクロマトグラフィー技術の1つで、移動相はポンプの働きにより固定相が充てんされたカラム内を移動します。